Läs mer
Fisherbrand™ Flatpack Frysboxar
Produktkod. 15306548 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blått
Lila
Naturlig
Rött
Håller:
144 (0,2 ml rör)
16 (50 ml rör)
25 (5 ml rör)
36 (15 ml rör)
81 (0,5 ml rör)
81 (1,5 till 2 ml rör)
Tube Array:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Mått (L x B x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Håller Tube Array Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15306548 Naturlig 16 (50 ml rör) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm Paket med 10
15396528 Blått 81 (1,5 till 2 ml rör) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm Paket med 10
15306538 Rött 81 (1,5 till 2 ml rör) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm Paket med 10
15316538 Lila 81 (1,5 till 2 ml rör) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm Paket med 10
15316528 Naturlig 144 (0,2 ml rör) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm Paket med 10
15326528 Blått 144 (0,2 ml rör) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm Paket med 10
15336528 Rött 144 (0,2 ml rör) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm Paket med 10
15346528 Lila 144 (0,2 ml rör) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm Paket med 10
15356528 Naturlig 81 (0,5 ml rör) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm Paket med 10
15366528 Blått 81 (0,5 ml rör) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm Paket med 10
15376528 Rött 81 (0,5 ml rör) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm Paket med 10
15386528 Lila 81 (0,5 ml rör) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm Paket med 10
15326538 Naturlig 25 (5 ml rör) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm Paket med 10
15336538 Blått 25 (5 ml rör) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm Paket med 10
15346538 Rött 25 (5 ml rör) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm Paket med 10
15356538 Lila 25 (5 ml rör) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm Paket med 10
15366538 Naturlig 36 (15 ml rör) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm Paket med 10
15376538 Blått 36 (15 ml rör) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm Paket med 10
15386538 Rött 36 (15 ml rör) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm Paket med 10
15396538 Lila 36 (15 ml rör) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm Paket med 10
15326548 Rött 16 (50 ml rör) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm Paket med 10
15316548 Blått 16 (50 ml rör) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm Paket med 10
15336548 Lila 16 (50 ml rör) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 15306548
Bra erbjudanden på topprodukter
Använd kampanjkoden 28059
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller längre än kartongalternativ och minskar risken för mögeltillväxt. Fisherbrand™ Flatpack Frysboxar kan frysa och tina flera gånger utan problem.
  • Kryoboxar levereras i platta paket vilket eliminerar besväret med stapling och minskar mängden utrymme som behövs för förvaring
  • Lådor passar i vanliga frysställ
  • Lätt att montera
  • Tillverkad av korrugerad polypropen
  • Mer hållbara än kartonger
  • Ej mottaglig för fukt
  • Minskar avsevärt risken för mögel
  • Avdelare medföljer kartongerna
  • Förvara ner till temperaturer på -80 °C
Specifikationer
Förslutningstyp Lock
Färg Naturlig
Material Polypropen
Form Rektangulär
Typ Frysbox
Håller 16 (50 ml rör)
Inkluderar Lock och avdelare
Kvantitet 10-pack
Tube Array 4 x 4
Mått (L x B x H) 145 x 147 x 120 mm
Längd (metrisk) 145 mm
Bredd (metrisk) 147 mm
Höjd (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) Well 31.6 mm
Vikt (metrisk) 1.4 kg