Läs mer
Fisherbrand™ Flatpack Frysboxar
Produktkod. 15356528 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blått
Lila
Naturlig
Rött
Håller:
144 (0,2 ml rör)
144 (0,2 ml-rör)
16 (50 ml rör)
16 (50 ml-rör)
25 (5 ml rör)
25 (5 ml-rör)
36 (15 ml rör)
36 (15 ml-rör)
81 (0,5 ml rör)
81 (0,5 ml-rör)
81 (1,5 till 2 ml rör)
Tube Array:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Mått (L x B x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Håller Tube Array Mått (L x B x H) unitSize
15356528 Naturlig 81 (0,5 ml rör) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm Paket med 10
15396528 Blått 81 (1,5 till 2 ml rör) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm Paket med 10
15306538 Rött 81 (1,5 till 2 ml rör) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm Paket med 10
15316538 Lila 81 (1,5 till 2 ml rör) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm Paket med 10
15316528 Naturlig 144 (0,2 ml rör) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm Paket med 10
15326528 Blått 144 (0,2 ml-rör) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm Paket med 10
15336528 Rött 144 (0,2 ml-rör) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm Paket med 10
15346528 Lila 144 (0,2 ml-rör) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm Paket med 10
15366528 Blått 81 (0,5 ml-rör) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm Paket med 10
15376528 Rött 81 (0,5 ml-rör) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm Paket med 10
15386528 Lila 81 (0,5 ml-rör) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm Paket med 10
15326538 Naturlig 25 (5 ml rör) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm Paket med 10
15336538 Blått 25 (5 ml rör) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm Paket med 10
15346538 Rött 25 (5 ml-rör) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm Paket med 10
15356538 Lila 25 (5 ml-rör) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm Paket med 10
15366538 Naturlig 36 (15 ml rör) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm Paket med 10
15376538 Blått 36 (15 ml rör) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm Paket med 10
15386538 Rött 36 (15 ml-rör) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm Paket med 10
15396538 Lila 36 (15 ml-rör) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm Paket med 10
15306548 Naturlig 16 (50 ml rör) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm Paket med 10
15326548 Rött 16 (50 ml-rör) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm Paket med 10
15316548 Blått 16 (50 ml rör) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm Paket med 10
15336548 Lila 16 (50 ml-rör) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 15356528
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Håller längre än kartongalternativ och minskar risken för mögeltillväxt. Fisherbrand™ Flatpack Frysboxar kan frysa och tina flera gånger utan problem.
  • Kryoboxar levereras i platta paket vilket eliminerar besväret med stapling och minskar mängden utrymme som behövs för förvaring
  • Lådor passar i vanliga frysställ
  • Lätt att montera
  • Tillverkad av korrugerad polypropen
  • Mer hållbara än kartonger
  • Ej mottaglig för fukt
  • Minskar avsevärt risken för mögel
  • Avdelare medföljer kartongerna
  • Förvara ner till temperaturer på -80 °C
Specifikationer
Förslutningstyp Lock
Färg Naturlig
Material Polypropen
Form Rektangulär
Typ Frysbox
Håller 81 (0,5 ml rör)
Inkluderar Lock och avdelare
Kvantitet 10-pack
Tube Array 9 x 9
Mått (L x B x H) 133 x 130 x 42 mm
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) 130 mm
Höjd (metrisk) 42 mm
Diameter (metrisk) Well 12 mm
Vikt (metrisk) 0.77 kg