Läs mer
- Home
- Products
- Lådor
- Kryogena och frysboxar
- Fisherbrand™ Flatpack Frysboxar
Fisherbrand™ Flatpack Frysboxar
Produktkod. 15366538 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blått
Lila
Naturlig
Rött
Håller:
144 (0,2 ml rör)
16 (50 ml rör)
25 (5 ml rör)
36 (15 ml rör)
81 (0,5 ml rör)
81 (1,5 till 2 ml rör)
Tube Array:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Mått (L x B x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
23 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Håller | Tube Array | Mått (L x B x H) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 15366538 | Naturlig | 36 (15 ml rör) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | Paket med 10 |
| 15396528 | Blått | 81 (1,5 till 2 ml rör) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | Paket med 10 |
| 15306538 | Rött | 81 (1,5 till 2 ml rör) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | Paket med 10 |
| 15316538 | Lila | 81 (1,5 till 2 ml rör) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | Paket med 10 |
| 15316528 | Naturlig | 144 (0,2 ml rör) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | Paket med 10 |
| 15326528 | Blått | 144 (0,2 ml rör) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | Paket med 10 |
| 15336528 | Rött | 144 (0,2 ml rör) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | Paket med 10 |
| 15346528 | Lila | 144 (0,2 ml rör) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | Paket med 10 |
| 15356528 | Naturlig | 81 (0,5 ml rör) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | Paket med 10 |
| 15366528 | Blått | 81 (0,5 ml rör) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | Paket med 10 |
| 15376528 | Rött | 81 (0,5 ml rör) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | Paket med 10 |
| 15386528 | Lila | 81 (0,5 ml rör) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | Paket med 10 |
| 15326538 | Naturlig | 25 (5 ml rör) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | Paket med 10 |
| 15336538 | Blått | 25 (5 ml rör) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | Paket med 10 |
| 15346538 | Rött | 25 (5 ml rör) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | Paket med 10 |
| 15356538 | Lila | 25 (5 ml rör) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | Paket med 10 |
| 15376538 | Blått | 36 (15 ml rör) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | Paket med 10 |
| 15386538 | Rött | 36 (15 ml rör) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | Paket med 10 |
| 15396538 | Lila | 36 (15 ml rör) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | Paket med 10 |
| 15306548 | Naturlig | 16 (50 ml rör) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | Paket med 10 |
| 15326548 | Rött | 16 (50 ml rör) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | Paket med 10 |
| 15316548 | Blått | 16 (50 ml rör) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | Paket med 10 |
| 15336548 | Lila | 16 (50 ml rör) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | Paket med 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Produktkod.
15366538
-
1705.00 SEK
967.04 SEK / Paket med 10
Save 737.96 SEK
43% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
912.14 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28038" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28038" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Beskrivning
- Kryoboxar levereras i platta paket vilket eliminerar besväret med stapling och minskar mängden utrymme som behövs för förvaring
- Lådor passar i vanliga frysställ
- Lätt att montera
- Tillverkad av korrugerad polypropen
- Mer hållbara än kartonger
- Ej mottaglig för fukt
- Minskar avsevärt risken för mögel
- Avdelare medföljer kartongerna
- Förvara ner till temperaturer på -80 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Lock |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Form | Rektangulär |
| Typ | Frysbox |
| Håller | 36 (15 ml rör) |
| Inkluderar | Lock och avdelare |
| Kvantitet | 10-pack |
| Tube Array | 6 x 6 |
| Mått (L x B x H) | 145 x 147 x 120 mm |
| Längd (metrisk) | 145 mm |
| Bredd (metrisk) | 147 mm |
| Höjd (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) Well | 19.8 mm |
| Vikt (metrisk) | 1.54 kg |
| Visa mer Visa mindre |