Läs mer
Fisherbrand™ Flatpack Frysboxar
Produktkod. 15376528 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Blått
Lila
Naturlig
Rött
Håller:
144 (0,2 ml rör)
144 (0,2 ml-rör)
16 (50 ml rör)
16 (50 ml-rör)
25 (5 ml rör)
25 (5 ml-rör)
36 (15 ml rör)
36 (15 ml-rör)
81 (0,5 ml rör)
81 (0,5 ml-rör)
81 (1,5 till 2 ml rör)
Tube Array:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Mått (L x B x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15376528
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Håller längre än kartongalternativ och minskar risken för mögeltillväxt. Fisherbrand™ Flatpack Frysboxar kan frysa och tina flera gånger utan problem.
  • Cryoboxes are supplied flat-pack eliminating the hassle of stacking and reduces the amount of space needed for storage
  • Boxes fit in standard freezer racks
  • Easy to assemble
  • Constructed from corrugated polypropylene
  • More durable than cardboard boxes
  • Not susceptible to moisture
  • Significantly reduces the chance of mould
  • Dividers included with the boxes
  • Store down to temperatures of -80°C
Specifikationer
Förslutningstyp Lid
Färg Rött
Material Polypropylene
Form Rectangular
Typ Freezer Box
Håller 81 (0,5 ml-rör)
Inkluderar Lid and Dividers
Kvantitet 10 Pack
Tube Array 9 x 9
Mått (L x B x H) 133 x 130 x 42 mm
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) 130 mm
Höjd (metrisk) 42 mm
Diameter (metrisk) Well 12 mm
Vikt (metrisk) 0.74 kg
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato