Läs mer
Fisherbrand™ Flatpack Frysboxar
Produktkod. p-6962030 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Blue
Naturlig
Purple
Red
Håller:
144 (0,2 ml rör)
144 (0.2 mL Tubes)
16 (50 mL Tubes)
16 (50 ml rör)
25 (5 mL Tubes)
25 (5 ml rör)
36 (15 mL Tubes)
36 (15 ml rör)
81 (0,5 ml rör)
81 (0.5 mL Tubes)
81 (1,5 till 2 ml rör)
81 (1.5 to 2 mL Tubes)
Tube Array:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Mått (L x B x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15396528
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller längre än kartongalternativ och minskar risken för mögeltillväxt. Fisherbrand™ Flatpack Frysboxar kan frysa och tina flera gånger utan problem.
  • Kryoboxar levereras i platta paket vilket eliminerar besväret med stapling och minskar mängden utrymme som behövs för förvaring
  • Lådor passar i vanliga frysställ
  • Lätt att montera
  • Tillverkad av korrugerad polypropen
  • Mer hållbara än kartonger
  • Ej mottaglig för fukt
  • Minskar avsevärt risken för mögel
  • Avdelare medföljer kartongerna
  • Förvara ner till temperaturer på -80 °C
Specifikationer
Förslutningstyp Lock
Färg Blått
Material Polypropen
Form Fyrkantig
Typ Frysbox
Håller 81 (1,5 till 2 ml rör)
Inkluderar Lock och avdelare
Kvantitet 10-pack
Tube Array 9 x 9
Mått (L x B x H) 133 x 133 x 51 mm
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) 133 mm
Höjd (metrisk) 51 mm
Diameter (metrisk) Well 12 mm
Vikt (metrisk) 0.94 kg
Visa mer Show Less