Läs mer
Flavanone-d5, TRC
Produktkod. 30403540
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403540 2.5 mg
30397758 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30403540 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF3711022.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146196-91-0
Molekylformel C15H7D5O2
Molekylvikt (g/mol) 229.29
Synonym 2,3-Dihydro-2-(phenyl-d5)-4H-1-benzopyran-4-one, (+/-)-Flavanone-d5, 2-(Phenyl-d5)-3,4-dihydro-2H-benzopyran-4-one, 2-(Phenyl-d5)-3,4-dihydro-benzopyran-4-one, 2-(Phenyl-d5)-4-chromanone, 4-Flavanone-d5, NSC 50393-d5, dl-Flavanone-d5
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C2CC(=O)c3ccccc3O2)c([2H])c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flavanone-d5
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2/i1D,2D,3D,6D,7D
Formel vikt 229.1151