Läs mer
Flavanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flavanone |
| CAS | 487-26-3 |
| Molekylformel | C15 H12 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2RS)-2-Phenyl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one, Propafenone Hydrochloride Imp. H (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2 |
| LEDER | O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2-fenyl-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.25 |
| Formel vikt | 224.0837 |