Läs mer
Flavanthrone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flavanthrone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H12N2O2/c31-27-15-7-3-1-5-13(15)25-21-17(27)9-12-20-23(21)24-19(29-25)11-10-18-22(24)26(30-20)14-6-2-4-8-16(14)28(18)32/h1-12H |
| Formel vikt | 408.0899 |