missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Flavanthrone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flavanthrone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H12N2O2/c31-27-15-7-3-1-5-13(15)25-21-17(27)9-12-20-23(21)24-19(29-25)11-10-18-22(24)26(30-20)14-6-2-4-8-16(14)28(18)32/h1-12H |
| Formel vikt | 408.0899 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?