Läs mer
Flavianicsyra, TRC
Produktkod. 30009627
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009627 1 g
30005296 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009627 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF2573951G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 483-84-1
Molekylformel C10H6N2O8S
Molekylvikt (g/mol) 314.23
LEDER Oc1c(cc(c2ccc(cc12)S(=O)(=O)O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flavianic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H6N2O8S/c13-10-7-3-5(21(18,19)20)1-2-6(7)8(11(14)15)4-9(10)12(16)17/h1-4,13H,(H,18,19,20)
Formel vikt 313.9845