Läs mer
Flavinadenindinukleotiddinatriumsalt, 100,5 %, 95 till 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11406942 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406942 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11406942 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215112780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    994.00 SEK
    946.43 SEK / 100mg
    Save 47.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flavin adenine dinucleotide disodium salt
CAS 146-14-5
Färg Orange
Analysprocentintervall 95 till 99 %
Molekylformel C27H33N9O15P2
MDL-nummer MFCD00041835
Kvantitet 100 mg
Synonym flavin adenine dinucleotide, flavine-adenine dinucleotide, flavin-adenine dinucleotide, fad, flavitan, fademin, flanin f, unii-zc44yti8kk, flamitajin b, adenine-flavin dinucleotide
InChI-nyckel VWWQXMAJTJZDQX-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC1=C(C)C=C2N(CC(O)C(O)C(O)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
IUPAC-namn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi-hydroxifosforyl] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimetyl-2,4-dioxobenso[g]pteridin-10-hydroxifa-hydroxifa,3-yl]-2-trifohydroxifa,3-yl,4-2-hydroxifa,3-yl)-2)
Molekylvikt (g/mol) 785.56
PubChem CID 643975
ChEBI CHEBI:16238
Formel vikt 829.6
Procent renhet 100.5%
Fysisk form Pulver