Läs mer
Flavin Adenine Dinukleotid Dinatriumsalt,≥ 95 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
Cellbiologi och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt |
| Färg | Orange |
| Analysprocentintervall | ≥95 % |
| Kvantitet | 250 mg |
| IUPAC-namn | dinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi-hydroxifosforyl] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimetyl-4-oxido-2-oxobenso[g,0]pteridinyl)-2,0]pteridinyl)-2,0]pteridinyl) fosfat;hydrat |
| Formel vikt | 829.6 |
| Fysisk form | Fast |