Läs mer
Flavin Adenine Dinukleotid Dinatriumsalt,≥ 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11436942 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436942 1 g 1g
11416942 250 mg 250mg
11426942 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436942 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215112791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4935.00 SEK
    4697.10 SEK / 1g
    Save 237.90 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Cellbiologi och analys
Kemiska identifierare
CAS 84366-81-4
Molekylformel C27H31N9Na2O15P2
Molekylvikt (g/mol) 829.52
MDL-nummer MFCD00151217
InChI-nyckel XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Synonym flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
PubChem CID 131675332
LEDER [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt
Färg Orange
Analysprocentintervall ≥95 %
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn dinatrium [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metyl {[(2R,3S,4S)-5-{7,8-dimetyl-2,4-dioxo-2H,3H,4H,10H-benso[g]pteridin-10-yl}-2,3,4-trihydroxipentylfosfonato]oxi}fosfonat
Formel vikt 829.6
Fysisk form Fast