Läs mer
Flavin adenin dinukleotiddinatriumsalthydrat, 94 % (torrvikt), vatten <10 %
Produktkod. 11421838
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421838 500 mg 500mg
11411838 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11421838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14495.ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 1891059-93-0 | C27H31N9Na2O15P2 | 829,52 g/mol
Flavinadenindinukleotid (FAD) används som en redoxkofaktor (elektronbärare) av flavoproteiner inklusive succinatdehydrogenas (komplex),α -ketoglutaratdehydrogenas, apoptosinducerande faktor 2 (AIF-M2, AMID), folat/FAD-beroende tRNA-metyltransferaser och N-hydroxylerande flavoproteinmonooxygenaser. FAD är en komponent i pyruvatdehydrogenaskomplexet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Flavinadenindinukleotid (FAD) används som en redoxkofaktor (elektronbärare) av flavoproteiner inklusive succinatdehydrogenas (komplex),α -ketoglutaratdehydrogenas, apoptosinducerande faktor 2 (AIF-M2, AMID), folat/FAD-beroende tRNA-metyltransferaser och N-hydroxylerande flavoproteinmonooxygenaser. FAD är en komponent i pyruvatdehydrogenaskomplexet.
Löslighet Lösligt i vatten (50 mg
/ml).
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1891059-93-0
Molekylformel C27H31N9Na2O15P2
Molekylvikt (g/mol) 829.52
MDL-nummer MFCD00151217
InChI-nyckel XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Synonym flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
PubChem CID 131675332
IUPAC-namn dinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi-hydroxifosforyl] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimetyl-4-oxido-2-oxobenso[g,0]pteridinyl)-2,0]pteridinyl)-2,0]pteridinyl) fosfat;hydrat
LEDER [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), vatten< 10 %
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml).
Formel vikt 829.52
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.