Läs mer
Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt Hydrate, ≥93% (dry basis)
Produktkod. 15875138 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15875138 1 g Plastic bottle 1g
15825288 500 mg Plastic bottle 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15875138 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J15785.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1891059-93-0 | C27H31N9Na2O15P2 | 829.52 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1891059-93-0
Molekylformel C27H31N9Na2O15P2
Molekylvikt (g/mol) 829.52
MDL-nummer MFCD00151217
InChI-nyckel XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Synonym flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5 '-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
PubChem CID 131675332
LEDER [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt Hydrate
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent Dry basis
IUPAC-namn disodium;[[(2 R,3 S,4 R,5 R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2 R,3 S,4 S)-5-(7,8-dimethyl-4-oxido-2-oxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] phosphate;hydrate
Formel vikt 829.51 (anhydrous)
Procent renhet ≥93%
Förpackning Plastic bottle