Learn More
Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt Hydrate, ≥93% (dry basis)
Artikelnummer. 15875138 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
500 mg
1 g
Packaging:
Plastic bottle
Packungsgröße:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Packungsgröße
15875138 1 g Plastic bottle 1g
15825288 500 mg Plastic bottle 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15875138 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J15785.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1891059-93-0 | C27H31N9Na2O15P2 | 829.52 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1891059-93-0
Molecular Formula C27H31N9Na2O15P2
Molecular Weight (g/mol) 829.52
MDL Number MFCD00151217
InChI Key XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Synonym flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5 '-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
PubChem CID 131675332
SMILES [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Spezifikation
Physical Form Crystalline Powder
Quantity 1 g
IUPAC Name disodium;[[(2 R,3 S,4 R,5 R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2 R,3 S,4 S)-5-(7,8-dimethyl-4-oxido-2-oxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] phosphate;hydrate
Formula Weight 829.51 (anhydrous)
Percent Purity ≥93%
Packaging Plastic bottle
Assay Dry basis
Chemical Name or Material Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt Hydrate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.