Läs mer
Flavinadenin Dinukleotid Dinatriumsalt, TRC
Produktkod. 30397902
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30397902 250 mg
30397275 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30397902 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF371500250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84366-81-4
Molekylformel C27 H31 N9 O15 P2 . 2 Na
Molekylvikt (g/mol) 829.51
Synonym FAD sodium salt, 5'-Ester with adenosine riboflavin 5'-(trihydrogen diphosphate) sodium salt (1:2)
IUPAC-namn disodium; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]metoxi-oxido-fosforyl] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimetyl-2,4-dioxo-benzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxy-pentyl] fosfat
LEDER [Na+].[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)c2cc1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flavine-Adenine Dinucleotide Disodium Salt
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C27H33N9O15P2.2Na/c1-10-3-12-13(4-11(10)2)35(24-18(32-12)25(42)34-27(43)33-24)5-14(37)19(39)15(38)6-48-52(44,45)51-53(46,47)49-7-16-20(40)21(41)26(50-16)36-9-31-17-22(28)29-8-30-23(17)36;;/h3-4,8-9,14-16,19-21,26,37-41H,5-7H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)(H2,28,29,30)(H,34,42,43);;/q;2*+1/p-2/t14-,15+,16+,19-,20+,21+,26+;;/m0../s1
Formel vikt 829.121