missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Flavokavain B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flavokavain B |
| CAS | 1775-97-9 |
| Molekylformel | C17 H16 O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxychalcone, (2E)-1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-3-phenyl-2-propen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O4/c1-20-13-10-15(19)17(16(11-13)21-2)14(18)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-11,19H,1-2H3/b9-8+ |
| LEDER | COc1cc(O)c(C(=O)\C=C\c2ccccc2)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | (E)-1-(2-hydroxy-4,6-dimethoxy-phenyl)-3-phenyl-prop-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.31 |
| Formel vikt | 284.1049 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?