Läs mer
Flavone, 99+%
Produktkod. 10050930 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10050930 1 g Glasflaska 1g
10122340 5 g Glasflaska 5g
10056403 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10050930 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119160010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 525-82-6 | C15H10O2 | 222.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 525-82-6
Molekylformel C15H10O2
Molekylvikt (g/mol) 222.24
InChI-nyckel VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym flavone, 2-phenylchromone, 2-phenyl-4h-chromen-4-one, 2-phenyl-4-chromone, 2-phenyl-4-benzopyron, 2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-phenyl, asmacoril, chromocor, cromaril
PubChem CID 10680
ChEBI CHEBI:42491
IUPAC-namn 2-fenylkromen-4-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=CC=CC=C3O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flavone
Smältpunkt 95.0°C to 98.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 17, 373
Merck Index 15, 4124
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vikt 222.24
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.