missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Flavone, 99%

Produktkod. p-7021335
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460194 1 g 1g
11470194 5 g 5g
11480194 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11460194 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13627.03
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 525-82-6 | C15H10O2 | 222.243 g/mol

Flavon är en potentiellt användbar biokemikalie för cytokrom P450-studier.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Applikationer Flavon är en potentiellt användbar biokemikalie för cytokrom P450-studier
.

Löslighet
Löslig i aceton (25 mg/ml), metanol, alkohol och kloroform. Olösligt i vatten.

Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibelt med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 525-82-6
Molekylformel C15H10O2
Molekylvikt (g/mol) 222.243
MDL-nummer MFCD00006825
InChI-nyckel VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym flavone, 2-phenylchromone, 2-phenyl-4h-chromen-4-one, 2-phenyl-4-chromone, 2-phenyl-4-benzopyron, 2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-phenyl, asmacoril, chromocor, cromaril
PubChem CID 10680
ChEBI CHEBI:42491
IUPAC-namn 2-fenylkromen-4-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=CC=CC=C3O2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Flavone
Smältpunkt 95°C to 98°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 157598
Merck Index 14,4092
Löslighetsinformation Soluble in acetone (25mg/ml),methanol,alcohol,and chloroform. Insoluble in water.
Formel vikt 222.24
Procent renhet 99%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.