Läs mer
Flavopiridol hydroklorid, TRC
Produktkod. 30407273
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30407273 10 mg
1 options
Produktkod. 30407273 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF37300010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flavopiridol Hydrochloride
CAS 131740-09-5
Molekylformel C21 H20 Cl N O5 . Cl H
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H20ClNO5.ClH/c1-23-7-6-12(17(27)10-23)19-14(24)8-15(25)20-16(26)9-18(28-21(19)20)11-4-2-3-5-13(11)22;/h2-5,8-9,12,17,24-25,27H,6-7,10H2,1H3;1H/t12-,17+;/m1./s1
LEDER Cl.CN1CC[C@H]([C@@H](O)C1)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccccc4Cl
IUPAC-namn 2-(2-klorofenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(3R,4S)-3-hydroxy-1-metylpiperidin-4-yl]chromen-4-one; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 438.3
Formel vikt 437.0797