Läs mer
Flavopiridol, MedChemExpress
Beskrivning
Flavopiridol (Alvocidib) is a broad spectrum and competitive inhibitor of CDKs, inhibiting CDK1, CDK2, CDK4 with IC50s of 30, 170, 100 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flavopiridol |
| CAS | 146426-40-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H20ClNO5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | HMR-1275 Alvocidib L86-8275 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (82.94 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C2=C(C=C(C([C@]3([H])[C@H](O)CN(C)CC3)=C2OC(C4=CC=CC=C4Cl)=C1)O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.84 |
| Visa mer |