Läs mer
Flavoxate-d4 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30400420
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30400420 1 mg
30399746 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30400420 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF3735021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189678-43-0
Molekylformel C24H22D4ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 431.95
Synonym (1,1,2,2-Tetradeuterio-2-piperidin-1-ylethyl) 3-methyl-4-oxo-2-phenylchromene-8-carboxylate hydrochloride, 2-(1-Piperidinyl)tetradeuterioethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate hydrochloride, 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic acid 2-piperidinoethyl-1,1,2,2-d4 ester hydrochloride, 2-Piperidinoethyl-1,1,2,2-d4 3-methylflavone-8-carboxylate hydrochloride, Flavoxate-d4 hydrochloride, β-Piperidinoethyl-α,α,β,β-d4 3-methylflavone-8-carboxylate hydrochloride, Flavoxate-D4 (2-aminoethoxy-D4) hydrochloride
LEDER Cl.[2H]C([2H])(OC(=O)c1cccc2C(=O)C(=C(Oc12)c3ccccc3)C)C([2H])([2H])N4CCCCC4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flavoxate-d4 Hydrochloride
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C24H25NO4.ClH/c1-17-21(26)19-11-8-12-20(23(19)29-22(17)18-9-4-2-5-10-18)24(27)28-16-15-25-13-6-3-7-14-25;/h2,4-5,8-12H,3,6-7,13-16H2,1H3;1H/i15D2,16D2;