Läs mer
Flavoxathydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30461284
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461284 10 mg
1 options
Produktkod. 30461284 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0156.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flavoxate Hydrochloride
CAS 3717-88-2
Analyt- eller komponentnamn Flavoxate Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C24 H25 N O4 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Flavoxate Hydrochloride, 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic acid 2-(1-piperidinyl)ethyl ester hydrochloride, 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic acid 2-piperidinoethyl ester hydrochloride, 1-Piperidineethanol 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (ester) hydrochloride, Bladderon, DW 61, Flavoxate hydrochloride, Genurin, NSC 114649, Patricin, Peflate, Piperidinoethyl-3-methylflavone-8-carboxylate hydrochloride, Rec 7/0040, Spasmal, Spasuret, Urispas
InChI formel InChI=1S/C24H25NO4.ClH/c1-17-21(26)19-11-8-12-20(23(19)29-22(17)18-9-4-2-5-10-18)24(27)28-16-15-25-13-6-3-7-14-25;/h2,4-5,8-12H,3,6-7,13-16H2,1H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CC1=C(Oc2c(cccc2C1=O)C(=O)OCCN3CCCCC3)c4ccccc4
IUPAC-namn 2-piperidin-1-yletyl 3-metyl-4-oxo-2-fenylkromen-8-karboxylat; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 427.92
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 427,155 g/mol