Läs mer
Flavoxathydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
Flavoxathydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flavoxate Hydrochloride |
| CAS | 3717-88-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Flavoxate Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C24 H25 N O4 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Flavoxate Hydrochloride, 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic acid 2-(1-piperidinyl)ethyl ester hydrochloride, 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic acid 2-piperidinoethyl ester hydrochloride, 1-Piperidineethanol 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (ester) hydrochloride, Bladderon, DW 61, Flavoxate hydrochloride, Genurin, NSC 114649, Patricin, Peflate, Piperidinoethyl-3-methylflavone-8-carboxylate hydrochloride, Rec 7/0040, Spasmal, Spasuret, Urispas |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25NO4.ClH/c1-17-21(26)19-11-8-12-20(23(19)29-22(17)18-9-4-2-5-10-18)24(27)28-16-15-25-13-6-3-7-14-25;/h2,4-5,8-12H,3,6-7,13-16H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CC1=C(Oc2c(cccc2C1=O)C(=O)OCCN3CCCCC3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 2-piperidin-1-yletyl 3-metyl-4-oxo-2-fenylkromen-8-karboxylat; hydroklorid |
| Visa mer |