Läs mer
Flavoxate N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Beschreibung
Flavoxate N-Oxide Hydrochloride
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Flavoxate N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 2732347-10-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Flavoxate N-Oxide Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H25 N O5 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Flavoxate N-Oxide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25NO5.ClH/c1-17-21(26)19-11-8-12-20(23(19)30-22(17)18-9-4-2-5-10-18)24(27)29-16-15-25(28)13-6-3-7-14-25;/h2,4-5,8-12H,3,6-7,13-16H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CC1=C(Oc2c(cccc2C1=O)C(=O)OCC[N+]3([O-])CCCCC3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 2-(1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl)ethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenylchromene-8-carboxylate;hydrochloride |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?