Läs mer
MP Biomedicals Linfröolja, flytande
Produktkod. 11431532 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 pund
25 pund
Förpackningsstorlek:
25lb
5lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431532 5 pund 5lb
11441532 25 pund 25lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11431532 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0296043205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4295.00 SEK
    4089.51 SEK / 5lb
    Save 205.49 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kost rik på linfröolja.
Kost rik på linfröolja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Produkttyp Djurkost
Disponibel Engångsbruk
Formatera Vätska
Kvantitet 5 pund
Sterilitet Icke-steril
Förvaringskrav Rumstemperatur
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 0.2286 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.