Läs mer
Flazasulfuron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309236
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309236 1 ml
1 options
Produktkod. 30309236 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13655600AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flazasulfuron
CAS 104040-78-0
Analyt- eller komponentnamn Flazasulfuron
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H12 F3 N5 O5 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C13H12F3N5O5S/c1-25-8-6-9(26-2)19-11(18-8)20-12(22)21-27(23,24)10-7(13(14,15)16)4-3-5-17-10/h3-6H,1-2H3,(H2,18,19,20,21,22)
LEDER COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ncccc2C(F)(F)F)n1
IUPAC-namn 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulfonylurea
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 407.33
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 407.0511 g/mol