Läs mer
Flazasulfuron metabolite 3 (TPSA) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324945
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324945 1 ml
1 options
Produktkod. 30324945 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13655640AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flazasulfuron metabolite 3 (TPSA)
CAS 104040-76-8
Analyt- eller komponentnamn Flazasulfuron metabolite 3 (TPSA)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H5 F3 N2 O2 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Pyridinesulfonamide, 3-(trifluoromethyl)-, 3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinesulfonamide, TPSA, SSRE-001
InChI formel InChI=1S/C6H5F3N2O2S/c7-6(8,9)4-2-1-3-11-5(4)14(10,12)13/h1-3H,(H2,10,12,13)
LEDER NS(=O)(=O)c1ncccc1C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-(trifluoromethyl)pyridine-2-sulfonamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 226.1763
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 226.0024 g/mol