Läs mer
Flazasulfuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flazasulfuron |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12F3N5O5S/c1-25-8-6-9(26-2)19-11(18-8)20-12(22)21-27(23,24)10-7(13(14,15)16)4-3-5-17-10/h3-6H,1-2H3,(H2,18,19,20,21,22) |
| Formel vikt | 407.0511 |