Läs mer
FLB 457, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoremoxipride |
| CAS | 107188-74-9 |
| Molekylformel | C16 H23 Br N2 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | FLB 457, 5-Bromo-N-[[(2S)-1-ethyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-2,3-dimethoxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23BrN2O3/c1-4-19-7-5-6-12(19)10-18-16(20)13-8-11(17)9-14(21-2)15(13)22-3/h8-9,12H,4-7,10H2,1-3H3,(H,18,20)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | C(NC[C@H]1N(CC)CCC1)(=O)C2=C(OC)C(OC)=CC(Br)=C2 |
| IUPAC-namn | 5-bromo-N-[[(2S)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-2,3-dimethoxy-benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.26942 |
| Formel vikt | 370.0892 |