Läs mer
Flecainide acetate, MedChemExpress
Beskrivning
Flecainide acetate (R-818) is a class 1C antiarrhythmic drug especially used for the management of supraventricular arrhythmia
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flecainide acetate |
| CAS | 54143-56-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H24F6N2O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | R-818 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (105.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (42.16 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NCC1NCCCC1)C2=CC(OCC(F)(F)F)=CC=C2OCC(F)(F)F.CC(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.39 |
| Visa mer |