Läs mer
Flecainide Acetate, Mikromol™
Beskrivning
Flecainide Acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flecainide Acetate |
| CAS | 54143-56-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Flecainide Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H20 F6 N2 O3 . C2 H4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Benzamide, N-(2-piperidinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-, acetate (1:1), Benzamide, N-(2-piperidinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-, monoacetate (9CI), 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-N-(2-piperidylmethyl)benzamide acetate, Almarytm, Apocard, Ecrinal, Flecainide acetate, R 818, R 818 (pharmaceutical), Tambocor, N-[(RS)-(Piperidin-2-ylmethyl)]-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide acetate, (+/-)-Flecainide acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20F6N2O3.C2H4O2/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-14(28-10-17(21,22)23)13(7-12)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11;1-2(3)4/h4-5,7,11,24H,1-3,6,8-10H2,(H,25,26);1H3,(H,3,4) |
| LEDER | CC(=O)O.FC(F)(F)COc1ccc(OCC(F)(F)F)c(c1)C(=O)NCC2CCCCN2 |
| IUPAC-namn | acetic acid;N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide |
| Visa mer |