missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Flecainide Acetate, TRC

Produktkod. 30137250
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137250 100 mg
30040823 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137250 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF390010100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 54143-56-5
Molekylformel C17 H20 F6 N2 O3 . C2 H4 O2
Molekylvikt (g/mol) 474.39
Synonym Benzamide, N-(2-piperidinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-, acetate (1:1), Benzamide, N-(2-piperidinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-, monoacetate (9CI), (±)-Flecainide acetate, 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-N-(2-piperidylmethyl)benzamide acetate, Almarytm, Apocard, Ecrinal, Flecainide acetate, R 818, R 818 (pharmaceutical), Tambocor, N-[(RS)-(Piperidin-2-ylmethyl)]-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide acetate
IUPAC-namn acetic acid;N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide
LEDER CC(=O)O.FC(F)(F)COc1ccc(OCC(F)(F)F)c(c1)C(=O)NCC2CCCCN2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Flecainide Acetate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20F6N2O3.C2H4O2/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-14(28-10-17(21,22)23)13(7-12)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11;1-2(3)4/h4-5,7,11,24H,1-3,6,8-10H2,(H,25,26);1H3,(H,3,4)
Formel vikt 474.1589
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.