Läs mer
Flecainide-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flecainide-d3 |
| CAS | 127413-31-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17 2H3 H17 F6 N2 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Flecainide D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20F6N2O3/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-13(14(7-12)28-10-17(21,22)23)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11/h4-5,7,11,24H,1-3,6,8-10H2,(H,25,26)/i4D,5D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C(=O)NCC2CCCCN2)c(OCC(F)(F)F)c([2H])c1OCC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,3,5-trideuterio-N-(piperidin-2-ylmethyl)-4,6-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 417.36 |
| Visa mer |