Läs mer
Flecainide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Flecainide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20F6N2O3/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-14(28-10-17(21,22)23)13(7-12)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11/h4-5,7,11,24H,1-3,6,8-10H2,(H,25,26) |
| Formel vikt | 414.1378 |
| Procent renhet | >95% |