Läs mer
Uvex™ Fleece Jacket Basic 8950-Black
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
6X-Large
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Material: 100% polyester
- The ideal partner all year round: Warms when worn separately at cool temperatures or in bad weather in combination with other weather jackets
- Stand-up collar and zip panel with chin guard, visible plastic zip in the front centre
- 1 breast pocket left and 2 side pockets with visible plastic zips, contrast stitching, hem width adjustable with elastic, longer back, high breathability, reflective details for better visibility
- Size: S - 6XL
- Care: washable at 30°C, do not use chlorine, do not tumble dry, iron: 1 dot, do not dry clean
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Large |
| Kön | Men's |
| Material | Cotton, Polyester |
| Färg | Black |
| Förslutningstyp | Zipper |
| Disponibel | Reusable |
| Produkttyp | Thermal Jacket |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur