Läs mer
Fleroxacin, MedChemExpress
Produktkod. 16488478
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488478 10 g
16460918 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16488478 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0414
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Fleroxacin (RO 23-6240) is a broad-spectrum antimicrobial fluoroquinolone.
Fleroxacin (RO 23-6240) is a broad-spectrum antimicrobial fluoroquinolone.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fleroxacin
Fysisk form Solid
CAS 79660-72-3
Färg White
Kvantitet 10 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H18F3N3O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym RO 23-6240 AM-833
Löslighetsinformation 0.1 M NaOH : 9.17 mg/mL (24.83 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER O=C(C1=CN(CCF)C2=C(C=C(F)C(N3CCN(C)CC3)=C2F)C1=O)O
Molekylvikt (g/mol) 369.34
Formel vikt 369.34
Procent renhet 99.9%