Läs mer
Fleroxacin, Mikromol™
Produktkod. 17991566
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17991566 100 mg
1 options
Produktkod. 17991566 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3738.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fleroxacin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Fleroxacin
CAS 79660-72-3
Analyt- eller komponentnamn Fleroxacin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H18 F3 N3 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 6,8-Difluoro-1-(2-fluoroethyl)-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, AM 833, Flerofloxacin, Fleroxacin, Megalocin, Megalone, Quinodis, Ro 23-6240, Ro 23-6240/000
InChI formel InChI=1S/C17H18F3N3O3/c1-21-4-6-22(7-5-21)15-12(19)8-10-14(13(15)20)23(3-2-18)9-11(16(10)24)17(25)26/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,25,26)
LEDER CN1CCN(CC1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(CCF)c3c2F)C(=O)O
IUPAC-namn 6,8-difluor-1-(2-fluoretyl)-7-(4-metylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 369.34
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 369,13 g/mol