Läs mer
Fleroxacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fleroxacin |
| CAS | 79660-72-3 |
| Molekylformel | C17 H18 F3 N3 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 6,8-difluoro-1-(2-fluoroethyl)-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, 6,8-Difluoro-1-(2-fluoroethyl)-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, AM 833, Flerofloxacin, Fleroxacin, Megalocin, Megalone, Quinodis, Ro 23-6240, Ro 23-6240/000 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18F3N3O3/c1-21-4-6-22(7-5-21)15-12(19)8-10-14(13(15)20)23(3-2-18)9-11(16(10)24)17(25)26/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,25,26) |
| LEDER | CN1CCN(CC1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(CCF)c3c2F)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 6,8-difluor-1-(2-fluoretyl)-7-(4-metylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.34 |
| Formel vikt | 369.13 |