Läs mer
Eppendorf™ Flex Bucket Adapters för IsoRack
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
0.5 mL
1,5 till 2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- IsoRack-adaptrar för att stödja 0,5 mL och 1,5/2,0 mL IsoRacks under centrifugering
- Adaptrar kan användas i Eppendorf plattrotor A-2-DWP och A-4-81- MTP/Flex
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Kapacitet | 1,5 till 2 ml |
| För användning med (utrustning) | Flex hink |
| Antal platser | 96 |
| Antal per förpackning | 2 förpackningar |