Läs mer
Eppendorf™ Flex Bucket Adapters för IsoRack
Produktkod. 10224032 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
0.5 mL
1,5 till 2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10224032
Brand: Eppendorf™ 5825708008
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lägg till flexibilitet till dina vätskehanteringsapplikationer med dessa IsoRack-adaptrar
  • IsoRack-adaptrar för att stödja 0,5 mL och 1,5/2,0 mL IsoRacks under centrifugering
  • Adaptrar kan användas i Eppendorf plattrotor A-2-DWP och A-4-81- MTP/Flex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Kapacitet 0.5 mL
För användning med (utrustning) Flex hink
Antal platser 96
Antal per förpackning 2 förpackningar