Läs mer
Kimble Chase™ Flex-Column™ Borosilikatglas Ekonomikolonn
Specifikationer
Specifikationer
| USP typ | Typ I |
| Max. Tryck | 1 bar |
| Kolumnkapacitet | 20 mL |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Tvärsnittsarea | 0,39 cm 3 |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 till 50 °C |
| Kvantitet | 10-pack |
| För användning med (applikation) | Jonbyteskromatografi |
| Typ | Ekonomikromatografikolumn |
| Visa mer |