Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ FLEX-COLUMNS™ Ekonomikromatografikolumner
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
- Konstruerad av genomskinliga polypropenreservoarer och kolonnutlopp permanent kopplade till en borosilikatglasbehållare, med avtagbara polypropenkapslar
- 20 μm porositet High Density Polyethylene (HDPE) bäddstöd är fasta i kolonnens utlopp
- Röranslutningarna på pelarna är hanliga Luer-lås
- Ett brett utbud av adaptrar, ventiler och kopplingar finns som tillbehör för användning som enkla och mångsidiga slanganslutningar
- Finns i 30 olika storlekar med standarddiametrar på insidan 0,7, 1,0, 1,5 och 2,5 cm samt längder från 4 till 170 cm
- Maxtrycket är 1,0 bar (14,7 psi, 1,0 uttagsautomat, 0,1 MPa)
- Temperaturområdet är 0 till 50 °C
- Sterilisera med 2N NaOH eller 100 % etanol; autoklavering rekommenderas inte
- Tillverkat av 33 expansionsglas, lågutvinningsbart borosilikatglas som uppfyller krav enligt USP typ I och ASTM E438, typ I, klass A-krav
- Observera: Ändbeslag och sängstöd är INTE utbytbara på FLEX-PILLARS
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet | 25 mL |
| Längd (metrisk) | 5 cm |
| Kvantitet | 1 st. |
| Typ | Kromatografikolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.5 cm |