Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ FLEX-COLUMNS™ Ekonomikromatografikolumner
Produktkod. 12943341
Change view
Kolumnkapacitet:
12 mL
25 mL
74 mL
147 mL
Kvantitet:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumnkapacitet Kvantitet unitSize
12943341 12 mL 1 Varje
12923351 25 mL 1 Varje
12963351 74 mL 1 Varje
12903361 147 mL 1 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12943341 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4204011015
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
FLEX-COLUMNS™ är ekonomiska och lätta att använda. Korta kolonner används vanligtvis för jonbyteskromatografi, provavsaltning och semi-engångsapplikationer. Långa kolonner är idealiska för gelfiltrering och adsorptionskromatografi.
  • Konstruerad av genomskinliga polypropenreservoarer och kolonnutlopp permanent anslutna till en borosilikatglascylinder, med avtagbara polypropenlock
  • 20μ m porositet High Density Polyethylene (HDPE) bäddstöd är fixerade i kolonnens utlopp
  • Slanganslutningar på pelarna är Luer-hanlås
  • Ett brett utbud av adaptrar, ventiler och kopplingar finns tillgängliga som tillbehör för användning som enkla och mångsidiga slanganslutningar
  • Finns i 30 olika storlekar med standard innerdiametrar på 0,7, 1,0, 1,5 och 2,5 cm och längder från 4 till 170 cm
  • Maximalt tryck är 1,0 bar (14,7 psi, 1,0 atm, 0,1 MPa)
  • Temperaturintervallet är 0 till 50° C
  • Sterilisera med 2N NaOH eller 100 % etanol
  • autoklavering rekommenderas inte
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
  • Obs: Ändbeslag och sängstöd är INTE utbytbara på FLEX-KOLUMNER
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet 12 mL
Kvantitet 1
Typ Kromatografikolumn