Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ FLEX-COLUMNS™ Ekonomikromatografikolumner
Produktkod. 12963351
Change view
Kolumnkapacitet:
12 mL
25 mL
74 mL
147 mL
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumnkapacitet Kvantitet Förpackningsstorlek
12963351 74 mL 1 st. Varje
12943341 12 mL 1 st. Varje
12923351 25 mL 1 st. Varje
12903361 147 mL 1 st. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12963351 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4204012515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    768.00 SEK
    613.14 SEK / Paket med 1
    Save 154.86 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-02-2027
KIMBLE™ FLEX-COLUMNS™ Ekonomikromatografiska kolonner är ekonomiska och lätta att använda. Korta kolonner passar för jonbyteskromatografi, provavsaltning och semi-engångsapplikationer; långa kolonner är idealiska för gelfiltrering och adsorptionskromatografi.
  • Konstruerad av genomskinliga polypropenreservoarer och kolonnutlopp permanent kopplade till en borosilikatglasbehållare, med avtagbara polypropenkapslar
  • 20 μm porositet High Density Polyethylene (HDPE) bäddstöd är fasta i kolonnens utlopp
  • Röranslutningarna på pelarna är hanliga Luer-lås
  • Ett brett utbud av adaptrar, ventiler och kopplingar finns som tillbehör för användning som enkla och mångsidiga slanganslutningar
  • Finns i 30 olika storlekar med standarddiametrar på insidan 0,7, 1,0, 1,5 och 2,5 cm samt längder från 4 till 170 cm
  • Maxtrycket är 1,0 bar (14,7 psi, 1,0 uttagsautomat, 0,1 MPa)
  • Temperaturområdet är 0 till 50 °C
  • Sterilisera med 2N NaOH eller 100 % etanol; autoklavering rekommenderas inte
  • Tillverkat av 33 expansionsglas, lågutvinningsbart borosilikatglas som uppfyller krav enligt USP typ I och ASTM E438, typ I, klass A-krav
  • Observera: Ändbeslag och sängstöd är INTE utbytbara på FLEX-PILLARS
Specifikationer
Kolumnkapacitet 74 mL
Längd (metrisk) 15 cm
Kvantitet 1 st.
Typ Kromatografikolumn
Diameter (metrisk) Inre 2.5 cm