Läs mer
Heidolph™ Flex-koppling
Produktkod. 10478971 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
6–10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10478971 6–10 mm Varje
1 options
Produktkod. 10478971 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5090300000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2035.00 SEK
    1705.82 SEK / Paket med 1
    Save 329.18 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Flexibel omrörarkoppling för 6 mm-10 mm axlar som är idealisk i forskning, vetenskap, laboratorier och andra miljöer.
  • Flexibel omrörarkoppling för 6mm-10mm axlar
  • Inkluderar klämbult för omröraraxel för användning med axlar med upp till 10 mm diameter
  • Tillbehör för omrörare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 6–10 mm