Läs mer
Corning™ Flex urladdningsrör
Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
2,5 till 10 ml
25 till 100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ringad
- Inkluderar skyddshylsa
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flexibelt utloppsrör |
| Beskrivning | Ringad |
| Material | FEP, Polypropen |
| Volym (metrisk) | 2,5 till 10 ml |
| För användning med (applikation) | Snabb och exakt dispensering av syror, baser och lösningsmedel |
| För användning med (utrustning) | 2,5 till 10 ml dispenser för flaska |
| Inkluderar | Skyddshylsa |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |