Läs mer
Sperian™ Honeywell™ V-Maxx™ Ventilerade skyddsglasögon
Beskrivning
- 180° synfält för distorsionsfritt perifert syn
- Roterande remfäste ger enklare användning med hjälm
- Överensstämmer med stänkskyddstester
- Indirekt ventilation förhindrar överhettning
- Anti-dim klara polykarbonat linser
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 / 2000 |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| För användning med (applikation) | Islag passerar vid 120 m/s |
| Pannbandsmaterial | Neopren |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Ventilationsdetaljer | Indirekt |
| Material | Polykarbonat |