Läs mer
OHAUS™ Flex System Clamp
Produktkod. 15772429 Handla allt Ohaus Produkter
Längd (metrisk) arm:
305 mm
457 mm
Inkluderar:
Basplatta
Hyllklämma
Labbramklämma
Förpackningsstorlek:
Varje
Product Code. 15772429
Brand: OHAUS™ 30400015
Only null left
Add to basket
Add to basket
OHAUS™ Flex System Clamp är utformad för att säkert greppa och placera en mängd olika laboratorieglas.
  • Korrosionsbeständiga klämmor i rostfritt stål ger utmärkt kemisk beständighet, hållbarhet och kan autoklaveras. Nickelpläterade zinkklämmor erbjuder hög draghållfasthet till ett ekonomiskt pris.
  • Förhindra olyckor i labbet! Mångsidiga LabJaws-klämmor för flera ändamål håller säkert glasvaror och oregelbundet formade föremål. Välj från en mängd olika greppstorlekar, stiftstilar och justeringstyper.
  • Välj bland en mängd specialiserade LabJaws-klämmor med justerbara funktioner för att ge en exakt passform för laboratorieartiklar som termometrar, termoelement, kolonner, trattar och rundbottnade kolvar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Flex System Clamp
Material Nickelpläterad
Inkluderar Hyllklämma
Beskrivning Clamp, Specialty, Flex, CLS-FLEXBL
Diameter (metrisk) 13 mm
Längd (engelska) Arm 18 000 in.
Längd (metrisk) arm 457 mm
Storlek (metriskt) grepp 0 till 43 mm
Typ av käke 3-Prong Dual Adjust